Få mere at vide
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32149125 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32149125 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2630951Kit
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T