Få mere at vide
Abcam Human ARHGDIA (RhoGDI) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32154463 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32154463 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32154463 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2664472x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ARHGDIA KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp-deletion i exon 2 og indsættelse af selektionskassetten i exon 2. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 100...
ARHGDIA KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 2 og indsættelse af selection cassette i exon 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler