Få mere at vide
R&D Systems™ Human Aquaporin 5/AQP5 (NP_001642.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18421900
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18421900 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18421900 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3433
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Aquaporin-5
Adgangsnummer NP_001642.1
Gen-id (Entrez) 362
Gene Alias AQP5, AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5, PPKB
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg