Få mere at vide
Human APTX (Aprataxin) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143437 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143437 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2578371Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human APTX (Aprataxin) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: APTX (Aprataxin) knockout HeLa