Få mere at vide
Invitrogen™ Mennesket APRIL ELISA Kit
Artikelnummer. p-7091976
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12737676
Brand: Invitrogen™ BMS2008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human APRIL
Biotin-Conjugate anti-human APRIL polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human APRIL Standard lyophilized, 100ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
Den menneskelige APRIL (Hu A PROliferations-inducerende ligand)) ELISA kvantificerer Hu APRIL i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu APRIL. Metodens princip The Human APRIL solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Medlemmer i TNF-superfamilien regulerer immunresponser og inducerer apoptose. Et nyt medlem i TNF-familien blev for nylig identificeret af flere grupper og betegnet APRIL (for A PROliferation-inducing Ligand), TALL2 (for TNF og ApoL-relateret leukocyt-udtrykt ligand 2) og TRDL 1a (for TNF-relateret dødsligand 1a) hos mennesker og mus. To receptorer for APRIL blev for nylig identificeret og betegnet TACI og BCMA. APRIL stimulerer B- og T-celleproliferation, udløser humorale immunresponser, aktiverer NF-kB og inducerer celledød. APRIL og dens nære slægtning til BlyS og deres receptorer BCMA og TACI er involveret i sygdomme med autoimmunitet og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer O75888
Analyseområde 0,78 til 50,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.4 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 8741
Gen symbol APRIL,CD256,TALL-2,TALL2,TNLG7B,TRDL-1,UNQ383/PRO715,ZTNF2
Interassay CV 7.1%
Intraassay CV 8.1
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, Lyseringsbuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym TNF 13, TALL 2, TRDL 1, CD256 antigen
Mål APRIL
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human APRIL ELISA Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane