Få mere at vide
R&D Systems™ Human Apolipoprotein B/ApoB Quantikine ELISA Kit
Tilstrækkelig til:
1 x 96-well Plate
Beskrivelse
The Human Apolipoprotein B/ApoB Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Apolipoprotein B/ApoB in serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 39.10 - 2500ng/mL |
| Assay følsomhed | 9.97ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural Human ApoB |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-well Plate |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 338 |
| Prøvevolumen | Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |