Få mere at vide
Proteintech™ Menneskelig APOL1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16841466 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Prøvetype:
Plasma, Serum
Artikelnummer. Prøvetype
16841466 Plasma, Serum
1 options
Artikelnummer. 16841466 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0004796T
Fast fase sandwich ELISA bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen APOL1
  • Genkender menneskelig APOL1
  • Humant apolipo-protein L1 (APOL1) er en mindre bestanddel af plasma high density lipoprotein (HDL) partikler
    • Menes at være overvejende involveret i lipidtransport og metabolisme
    • Involveret i værtens medfødte immunitet mod Trypanosoma-parasitter
      • Når den er aktiveret, kan den lysere parasitten og beskytte mennesker mod infektion
    • Varianter i APOL1-gen forbundet med kronisk nyresygdom (FSGS, HIVAN) og hypertensiv nefropati
Behandle:
  • Antistof specifikt for APOL1 præ-coated på mikrobrønde
  • APOL1-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for APOL 1 for at påvise fanget APOL1-protein
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001130012
Analyseområde 0,156 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.07 ng/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 8542
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID Q2KHQ6