Få mere at vide
Human APEX2 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143550 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143550 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2630911Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human APEX2 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: APEX2 knockout HEK-293T