missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Human AP000322.53 Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30209638
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30209638

Brand: Invitrogen™ RP95907

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (28%), Rat (28%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-56053. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Small integral membrane protein 34.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer A8MWV9
Koncentration ≥5.0 mg/mL
Til brug med (applikation) Neutralization, Control
Formulering PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gen-id (Entrez) 388820
Navn Human AP000322.53 Control Fragment
pH-område 7.4
Oprensningsmetode Purified
Mængde 100 μL
Opbevaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Fælles navn AP000322.53
Gen symbol SMIM34
Produkttype Protein
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag His-ABP-tag
Sekvens NILRKNDKSLEDVYYSNLTSELKMTGLQGKVAKCSTLSISNRAVLQPCQAHLGAKGGSS
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Udtrykssystem E. coli
Form Liquid
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.