Få mere at vide
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32147399 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32147399 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2587821Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T