Få mere at vide
Invitrogen™ Human aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit
Beskrivelse
Human Aminopeptidase N/ANPEP kvantificerer human Aminopeptidase N/ANPEP i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human aminopeptidase N/ANPEP.
CD13 (ANPEP) er en 150-170 kDa type II transmembran zink-bindende ektopeptidase udtrykt på forskellige celletyper. CD13 er en metalloprotease, der fortrinsvis katalyserer fjernelse af neutrale aminosyrer fra små peptider og dermed aktiverer eller inaktiverer bioaktive peptider. CD13 har også en rolle i ekstracellulær matrixnedbrydning, antigenbehandling og signaltransduktion, er vigtig i inflammatoriske responser, regulerer intercellulær kontakt, cellemotilitet og vaskularisering. CD13 udtrykkes af granulocytter, monocytter, myeloid leukæmiceller og er involveret i beskyttelse af leukæmiceller mod apoptose og dets ekspression forbundet med dårlig prognose for carcinomer. CD13 fungerer som et aminopeptidaseenzym og er også alfa-receptor for coronavirus.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | alanyl (membran) aminopeptidase; Alanylaminopeptidase; alanylaminopeptidase, membran; aminopeptidase; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; aminopeptidase N/CD13; ANPEP; Apm; AP-M; Apn; AP-N; bAPN; Cd13; klynge af differentieringsantigen 13 (CD13); gp150; h AP-N; hAPN; nyreaminopeptidase M; nyre Zn-peptidase; KZP; omgang1; Lap-1; leucin arylaminopeptidase 1; membran alanin aminopeptidase; membranalanylaminopeptidase; membranprotein p161; mikrosomal aminopeptidase; myeloid plasmamembran glycoprotein CD13; P150; PEPN; rAPN; Ukendt (protein for MGC:126949) |
| Analyseområde | 0,041 til 10 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.041 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 290 |
| Gen symbol | ANPEP |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |