Få mere at vide
Invitrogen™ Human aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit
Artikelnummer. 17124553
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17124553 96 prøver Pakke med 96
17185019 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17124553 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EH25RB
ELISA
Human Aminopeptidase N/ANPEP kvantificerer human Aminopeptidase N/ANPEP i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human aminopeptidase N/ANPEP.
CD13 (ANPEP) er en 150-170 kDa type II transmembran zink-bindende ektopeptidase udtrykt på forskellige celletyper. CD13 er en metalloprotease, der fortrinsvis katalyserer fjernelse af neutrale aminosyrer fra små peptider og dermed aktiverer eller inaktiverer bioaktive peptider. CD13 har også en rolle i ekstracellulær matrixnedbrydning, antigenbehandling og signaltransduktion, er vigtig i inflammatoriske responser, regulerer intercellulær kontakt, cellemotilitet og vaskularisering. CD13 udtrykkes af granulocytter, monocytter, myeloid leukæmiceller og er involveret i beskyttelse af leukæmiceller mod apoptose og dets ekspression forbundet med dårlig prognose for carcinomer. CD13 fungerer som et aminopeptidaseenzym og er også alfa-receptor for coronavirus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer alanyl (membran) aminopeptidase; Alanylaminopeptidase; alanylaminopeptidase, membran; aminopeptidase; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; aminopeptidase N/CD13; ANPEP; Apm; AP-M; Apn; AP-N; bAPN; Cd13; klynge af differentieringsantigen 13 (CD13); gp150; h AP-N; hAPN; nyreaminopeptidase M; nyre Zn-peptidase; KZP; omgang1; Lap-1; leucin arylaminopeptidase 1; membran alanin aminopeptidase; membranalanylaminopeptidase; membranprotein p161; mikrosomal aminopeptidase; myeloid plasmamembran glycoprotein CD13; P150; PEPN; rAPN; Ukendt (protein for MGC:126949)
Analyseområde 0,041 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.041 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 290
Gen symbol ANPEP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål CD13
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min