Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig Alpha-MSH ELISA Kit
Artikelnummer. 18017394
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. 18017394
Brand: Invitrogen™ EEL066
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
ACTH stimulerer binyrerne til at frigive kortisol. MSH (melanocytstimulerende hormon) øger pigmenteringen af huden ved at øge melaninproduktionen i melanocytter. Beta-endorfin og Met-enkephalin er endogene opiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01189
Analyseområde 0,16 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.1 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5443
Gen symbol Pomc
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål Alpha-MSH
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min