Få mere at vide
R&D Systems™ Human Alkaline Phosphatase/ALPP (AAA51710.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790237
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18790237 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18790237 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Gene Alkaline Phosphatase/ALPP/ALPI
Adgangsnummer AAA51710.1
Gen-id (Entrez) 250
Gene Alias Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, ALPI, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg