Få mere at vide
R&D Systems™ Human ALK-7 (NP_660302.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18491490
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18491490 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18491490 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene ALK-7/Activin Receptor Type 1C
Adgangsnummer NP_660302.2
Gen-id (Entrez) 130399
Gene Alias activin A receptor, type IC, Activin receptor type IC, activin receptor type-1C, Activin receptor-like kinase 7, Activin RIC, ACTR-IC, ACVR1C, ACVRLK7, ALK7, ALK7ALK-7, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg