Få mere at vide
Abcam Human ALDH3A2 (Aldehyddehydrogenase 10) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32139431 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32139431 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32139431 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2654272x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ALDH3A2 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: Indsættelse af selektionskassetten i ekson 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle...
ALDH3A2 KO-cellelinje tilgængelig for bestilling. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: Indsættelse af selektionskassetten i ekson 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler