Få mere at vide
R&D Systems™ Human Adiponectin/Acrp30 DuoSet ELISA
Konjugeret:
Biotin
Beskrivelse
The Human Adiponectin/Acrp30 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Adiponectin/Acrp30.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 9370 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |