Få mere at vide
Human ADCY3 (AC3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142341 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142341 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2582971Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human ADCY3 (AC3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ADCY3 (AC3) knockout HeLa