Få mere at vide
R&D Systems™ Human ADAMDEC1 (NP_055294.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18780437
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18780437 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18780437 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3253
Tekniske data
Gene ADAMDEC1
Adgangsnummer NP_055294.1
Gen-id (Entrez) 27299
Gene Alias A disintegrin and metalloproteinase domain-like protein decysin-1, ADAM DEC1, ADAM-like protein decysin-1, ADAM-like, decysin 1, decysin, disintegrin protease, EC 3.4.24.-, FLJ79219, M12.219
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg