Få mere at vide
Invitrogen™ Human ADAM12 S Isoform Recombinant Protein
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
This product contains purified recombinant human ADAM12 S Isoform protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | O43184 |
| Koncentration | 0.27 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Control, Western Blot |
| Formulering | 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8 |
| Gen-id (Entrez) | 8038 |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.16 kDa |
| Navn | Human ADAM12 S Isoform |
| pH-område | 4.8 |
| Mængde | 1 mg |
| Kilde | E. coli |
| Vis mere |