Få mere at vide
Invitrogen™ Human Activin C/INHBC ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human Activin C/INHBC kvantificerer human Activin C/INHBC i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Activin C/INHBC.
Inhibiner og activiner er involveret i regulering af en række funktioner såsom hypothalamus- og hypofysehormonsekretion, gonadal hormonsekretion, kimcelleudvikling og modning, erythroiddifferentiering, insulinsekretion, nervecelleoverlevelse, embryonal aksial udvikling eller knoglevækst afhængigt af deres underenhedssammensætning. Aktiviner modsætter sig inhibinernes funktioner. Inhibiner er overvejende udtrykt i lever, livmoder og ovarievæv, men også i benign prostatahyperplasi. Inhibin A, en dimer af alfa og beta-A, og inhibin B, en dimer af alfa og beta-B, har vist sig at hæmme udskillelsen af follikelstimulerende hormon. Inhibin beta-C danner en homodimer, og dets ekspression er fremherskende i lever hos voksne og ved benign prostatahyperplasi.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | activin beta-C kæde; activin/inhibin beta C; IHBC; Inhbc; inhibin beta C; Inhibin beta C-kæde; inhibin beta C underenhed; inhibin beta-C; inhibin, beta C |
| Analyseområde | 0,102 til 25 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.1 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3626 |
| Gen symbol | INHBC |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |