Få mere at vide
Invitrogen™ Human Activin C/INHBC ELISA Kit
Artikelnummer. 17195309
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Artikelnummer. 17195309
Brand: Invitrogen™ EH7RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Activin C/INHBC kvantificerer human Activin C/INHBC i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Activin C/INHBC.
Inhibiner og activiner er involveret i regulering af en række funktioner såsom hypothalamus- og hypofysehormonsekretion, gonadal hormonsekretion, kimcelleudvikling og modning, erythroiddifferentiering, insulinsekretion, nervecelleoverlevelse, embryonal aksial udvikling eller knoglevækst afhængigt af deres underenhedssammensætning. Aktiviner modsætter sig inhibinernes funktioner. Inhibiner er overvejende udtrykt i lever, livmoder og ovarievæv, men også i benign prostatahyperplasi. Inhibin A, en dimer af alfa og beta-A, og inhibin B, en dimer af alfa og beta-B, har vist sig at hæmme udskillelsen af follikelstimulerende hormon. Inhibin beta-C danner en homodimer, og dets ekspression er fremherskende i lever hos voksne og ved benign prostatahyperplasi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer activin beta-C kæde; activin/inhibin beta C; IHBC; Inhbc; inhibin beta C; Inhibin beta C-kæde; inhibin beta C underenhed; inhibin beta-C; inhibin, beta C
Analyseområde 0,102 til 25 ng/ml
Assay følsomhed 0.1 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3626
Gen symbol INHBC
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål INHBC
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min