Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig ACTH ELISA Kit
Artikelnummer. 18097424
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. 18097424
Brand: Invitrogen™ EEL017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
ATCH (adrenokortikotropt hormon) er et hormon, som spiller en stor rolle i at stimulere binyrebarken. Det dannes gennem spaltning af polypeptidprecursoren proopiomelanocortin (POMC), hvilket også resulterer i flere andre spaltningsprodukter, herunder MSH, ACTH og beta-endorfin. ATCH udskilles fra hypofysen som reaktion på det corticotropin-frigivende hormon fra hypothalamus. Det stimulerer sekretionen af glukokortikoider som cortisol, men har kun lidt kontrol over stimuleringen af mineralokortikoider som aldosteron, som er et andet vigtigt hormon i binyrebarken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01189
Analyseområde 15,63 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 9.38 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5443
Gen symbol Pomc
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L
Opbevaringskrav Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
Mål ACTH
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min