Få mere at vide
Thermo Scientific™ HulaMixer™ Prøvemixer
Artikelnummer. 10548425
Skift visning
Holder:
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10548425 Rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10548425 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15920D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
De HulaMixer™ Sample Mixer giver en fleksibel, robust og brugervenlig prøveblandingsløsning, uanset om du arbejder med celler, proteiner, nukleinsyrer eller enhver anden flydende prøve, der skal blandes.
De HulaMixer™ Sample Mixer giver en fleksibel, robust og brugervenlig prøveblandingsløsning, uanset om du arbejder med celler, proteiner, nukleinsyrer eller enhver anden flydende prøve, der skal blandes. De HulaMixer Sample Mixer kan rotere på tre forskellige måder og tilbyder et variabelt hastighedsområde fra 1 100 –rpm. Det er den foretrukne mixer til brug med Dynabeads™ magnetiske perler.
• Justerbart —hastighedsområde fra 1100 –rpm
• Fleksibel —kombinere orbital rotation (end-over-end), reciprok rotation (vipning) og vibration (hvirvel) for at opnå din ønskede bevægelse& blanding
• Alsidige —to forskellige platforme leveres til at matche en række forskellige rør (—0,5 mL 50 mL)
• Kan bruges i kølerummet, på bænken eller i inkubatoren
Pålidelige resultater afhænger af korrekt blanding Konsistente
resultater med Dynabeads magnetiske perle-baserede separationsteknologier afhænger af fuldstændig blanding. De HulaMixer Sample Mixer har variable hastigheds- og bevægelsesmuligheder for alt fra celleisoleringsprocedurer til nukleinsyreoprensning, proteinisolering, mikrobiologiske applikationer eller andre ikke-Dynabeads-blandingskrav, du har. Ved hjælp af HulaMixer Prøvemixer ved brug Dynabeads produkter hjælper med at sikre mere reproducerbare resultater og høj renhed, genopretning og levedygtighed.
Brugervenlig prøvemixer
Ud over betjeningsvejledningen inkluderer vi en lamineret Quick Guide, der beskriver, hvordan man styrer de grundlæggende funktioner i HulaMixer Prøvemixer. Med fleksible blandeindstillinger og et driftstemperaturområde fra +4 °C til +40 °C, er den HulaMixer Prøvemixer kan bruges i kølerummet, ved bænken eller i inkubatoren til enhver —blandeopgave, du har i dag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel 1 til 90°
Hastighedsområde 1 til 100 rpm
Spænding 120 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Strømstyrke 0,5 A
Holder Rør
Produkttype Prøvemixer
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA)
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 104 °F
Model- HulaMixer Prøvemixer
Til brug med (udstyr) Dynabeads™ Prøveblandere
Produktlinje HulaMixer
Timer rækkevidde 0 til 250 sek.
Mængde 1 enhed