Beskrivelse
- Kraftig orbital shaker
- Robust hus for høj stabilitet
- Rystediameter på 4,5 mm
- Tillader en maksimal belastning på 100 g
- Fast hastighed ved 2800 rpm
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 2800 omdr./min. |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 9.5 W |
| Produkttype | Orbitalt rysteapparat |
| Dimensioner (L x B x H) | 123 x 42 x 123 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.7 kg |
| Oversigt | Grundlæggende Hula Dancer |