Få mere at vide
HUHS015, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484246 100 mg -
16472838 10 mg -
16439496 50 mg -
16415587 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100199
MedChemExpress HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.
HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HUHS015
Fysisk form Solid
CAS 1453097-13-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N4O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (106.79 mM)
SMIL OC1=C(CC2=CC=CC=C2)C(C)=NN1C3=NC4=CC=C(C)C=C4N3
Molekylvægt (g/mol) 318.37
Formel vægt 318.37
Procent renhed 98.94%