Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Trekantet skraber
Artikelnummer. 12804811
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
24,8 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag
12804811 24,8 cm
1 options
Artikelnummer. 12804811 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F368200001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.17 DKK
    294.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.30 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Denne plastskraber har en stiv, mejselkantet, trekantet klinge, der er tilspidset
  • Vifter ud til en bredde på 11,1 cm (43⁄8 tommer).
  • Håndtaget er formet til et behageligt og sikkert greb
  • Fremstillet af hvid polypropylen, der opfylder FDA's krav om direkte kontakt med fødevarer, lægemidler og kosmetik
  • Damp-autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Produkttype Trekantet skraber
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Natur
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9,75 tommer
Længde (metrisk) 24.8 cm
Længde (metrisk) håndtag 24,8 cm
Materiale Plast
Bredde (metrisk) 11.1 cm