Få mere at vide
Fisherbrand™ Navformede rørestave
Artikelnummer. 10313362 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
45 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
27 mm
37 mm
Højde (metrisk):
27 mm
37 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10313362
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver meget stabil omrøring, især ved lave hastigheder. Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars er isostatisk støbt i ren, FDA-godkendt PTFE-plast.
  • Garanteret inert og lækagefri
  • Fås med Alnico V eller sjældne jordarters magneter
  • Individuelt poleret for at holde sig renere i længere tid
Ordreinfo
DimensionsLxW
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 70 x 37 x 37mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 37 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Mængde 1/stk.