missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ HU 308

Artikelnummer. 18023992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023992 10 mg
18065212 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18023992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3088/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 DKK
    2800.35 DKK / 10mg
    Spare 164.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective CB2 agonist

Potent and selective CB2 receptor agonist (Ki values are 22.7 nM and > 10 μM for CB2 and CB1 receptors respectively, EC50 = 5.57 nM). Displays antiallodynic activity in the rat hindpaw incision model of postoperative pain. Also neuroprotective and improves motor performance in a mouse model of Huntington's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 256934-39-1
Molekylær formel C27H42O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HU 308
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Formel vægt 414.62
Molekylvægt (g/mol) 414.63
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.