Få mere at vide
HTS01037, MedChemExpress
Beskrivelse
HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HTS01037 |
| CAS | 682741-29-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H11NO5S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (444.62 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(NC(/C=C/C(O)=O)=O)C=C(C2=CC=CS2)S1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vægt | 337.37 |
| Vis mere |