Få mere at vide
HUBER HTS PS3 varmeveksler enhed
Artikelnummer. 13392059
Kølekapacitet:
3 kW (ved 20 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13392059
Brand: HUBER 3069.0001.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den kompakte HTS giver lavpris køling med et stabilt tryk og flow til applikationen. Maskinen er lydløs, effektiv og energibesparende. HTS varmeveksleren er velegnet til temperaturstyring af bioreaktorer, kondensatorer, rotationsfordampere, dampfælder mm.
HTS PS3 med controller 'Pilot ONE'
  • Varmeveksler enhed
  • Temperaturområde: 3 °C til 95 °C
  • Køleeffekt ved 20 °C: 3kW
  • Maks. leveringstryk: 0,7bar
  • Maks. levering: 33L/min
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
  • Strømforsyning: 200-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
  • Generel alarm via PoKo (spændingsfri kontakter)
  • Overvågning af fremløbstemperaturen
  • Niveauovervågning
  • Termisk væske - primært kredsløbsvand 3/20 °C (maks. 6bar)
  • Termisk væske - sekundært kredsløbsvand 3 °C til 95 °C
Tekniske data
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Kommunikation Ethernet
Kølekapacitet 3 kW (ved 20 °C)
Flowhastighed 33 l/min.
Pumpetype Cirkulation
Temperaturområde 3 °C til 95 °C
Maks. Tryk 0,7 bar
Model- HTS PS3
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
USB-forbindelser Ja
Bredde (metrisk) 280 mm
Højde (metrisk) 414 mm
Dybde (metrisk) 491 mm
Vægt (metrisk) 21 kg
Elektriske krav 200-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz