Få mere at vide
HTH-01-015, MedChemExpress
Beskrivelse
HTH-01-015 is a selective NUAK1/ARK5 inhibitor (IC50 is 100 nM). HTH-01-015 inhibits NUAK1 with >100-fold higher potency than NUAK2 (IC50 of >10 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HTH-01-015 |
| CAS | 1613724-42-7 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H28N8O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (213.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C=C2C=CC=CC2=C3)=C3N(C)C4=NC(NC5=CN(N=C5)C6CCNCC6)=NC(C)=C4N1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.55 |
| Formel vægt | 468.55 |
| Vis mere |