Få mere at vide
HTF9C Antibody [Alexa Fluor« 647], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498660 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498660 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498660 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337934AF647
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HTF9C Polyclonal antibody specifically detects HTF9C in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen HTF9C
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 647
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias HTF9CHpaII tiny fragments locus 9c protein, MGC102728, TRM2 tRNA methyltransferase 2 homolog A (S. cerevisiae), tRNA (uracil-5-)-methyltransferase homolog A, tRNA methyltransferase 2 homolog A
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human HTF9C (NP_073564.3).,, Sequence:, MSENLDNEGPKPMESCGQESSSALSCPTVSVPPAAPAALEEVEKEGAGAATGPGPQPGLYSYIRDDLFTSEIFKLELQNVPRHASFSDVRRFLGRFGLQPHKTKLFGQPPCAFVTFRSAAERDKALRVLHGALWKGRPLSVRLARPKADPMARRRRQEGESEPPVTRVADVVTPLWTVPYAEQLERKQLECEQVLQKLAKEIGSTNRALLPWLLEQRHKHNKACCPLEGVRPSPQQTEYRNKCEFLVGVG
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 27037
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus