Få mere at vide
HTBA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451796 500 mg 500mg
16436996 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15919
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HTBA
CAS 53279-72-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H3I3O3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.98 mM)
SMIL O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Molekylvægt (g/mol) 515.81
Formel vægt 515.81
Procent renhed 99.61%
Grad Research
Fysisk form Solid