Få mere at vide
Electrothermal™ HT9 Series Glasfiber Varmebånd
Artikelnummer. 15561620
Skift visning
Længde (metrisk):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Watt:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1200 W
Pakningsstørrelse:
12ft
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Watt Pakningsstørrelse
15561620 732 cm 1200 W Hver
11572734 61 cm 100 W Hver
11542734 122 cm 200 W Hver
11532734 183 cm 300 W Hver
11552734 244 cm 400 W Hver
15379983 366 cm 600 W 12ft
11941721 488 cm 800 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15561620 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3622014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8450.00 DKK
    6860.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1589.61 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver varme til søjler, rør, ventiler og overførselsledninger, især når disse applikationer skal overholdes. Electrothermal™ HT9-seriens glasfibervarmetape kan påføres både metalrør og glasvarer.
  • Konstrueret med et element viklet på en glasfiberkerne og dækket af en flettet glasfiber ydre kappe og en flettet jord (jord) tråd under den ydre kappe.
  • Fås i forskellige længder for at rumme en bred vifte af temperaturer op til 450 °C.
  • Det anbefales at bruge en energi- eller temperaturregulator. (Kontrollere kræver hårde ledninger til varmetapen - se downloads for instruktioner).
  • Anbefales til applikationer med høj watt
  • Ledningen er spiralformet rundt om røret, der opvarmes for at give en overfladebelastningskoncentration på op til 0,62W/cm²
  • Lineær belastning: 164W/m (50W/ft)
  • Isoleret uopvarmet fleksibel ledning i hver ende (9 cm)
  • Cirka bredde på 25 mm
  • Kun til brug under tørre forhold.
  • Det anbefales at bruge MC227 1-vejs controller, MC228X1 1-vejs controller eller MC810B digital controller.
Tekniske data
Længde (metrisk) 732 cm
Spænding 230 V
Watt 1200 W
Bredde (metrisk) 25mm
Temperatur (metrisk) 450 °C