Få mere at vide
Electrothermal™ HT9 Series Glasfiber Varmebånd
Længde (metrisk):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Watt:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1200 W
Pakningsstørrelse:
12ft
Hver
Beskrivelse
Giver varme til søjler, rør, ventiler og overførselsledninger, især når disse applikationer skal overholdes. Electrothermal™ HT9-seriens glasfibervarmetape kan påføres både metalrør og glasvarer.
- Konstrueret med et element viklet på en glasfiberkerne og dækket af en flettet glasfiber ydre kappe og en flettet jord (jord) tråd under den ydre kappe.
- Fås i forskellige længder for at rumme en bred vifte af temperaturer op til 450 °C.
- Det anbefales at bruge en energi- eller temperaturregulator. (Kontrollere kræver hårde ledninger til varmetapen - se downloads for instruktioner).
- Anbefales til applikationer med høj watt
- Ledningen er spiralformet rundt om røret, der opvarmes for at give en overfladebelastningskoncentration på op til 0,62W/cm²
- Lineær belastning: 164W/m (50W/ft)
- Isoleret uopvarmet fleksibel ledning i hver ende (9 cm)
- Cirka bredde på 25 mm
- Kun til brug under tørre forhold.
- Det anbefales at bruge MC227 1-vejs controller, MC228X1 1-vejs controller eller MC810B digital controller.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 183 cm |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 300 W |
| Bredde (metrisk) | 25mm |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |