Få mere at vide
HT Tillæg (50X)
Beskrivelse
Gibco™ HT Supplement er en flydende blanding af natriumhypoxanthin (5 mM) og thymidin (0,8 mM). HT-suppleret medium er velegnet til post-selektionsredning for at overvinde virkningerne af resterende intracellulært aminopterin. Når de novo biosyntesevejen for nukleosider er blevet genetableret, HT tilskud kan afbrydes.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ HT Supplement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ HT Supplerende produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11067-030). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C Forsendelsesbetingelser : Omgivende Holdbarhed : 18 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 50 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | HT Supplement |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 9 til 11 |
| Mængde | 100 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |