Få mere at vide
Trajan™ HT GC Septa
Artikelnummer. 12925731
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Mængde Pakningsstørrelse
12925731 9,5 mm 25/pakke Pakke med 25
12975721 11 mm 25/pakke Pakke med 25
12905731 17 mm 25/pakke Pakke med 25
12796377 9,5 mm 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12925731 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 041897
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HT GC septa er et blødnings- og temperaturoptimeret materiale
  • Udluftnings- og temperaturoptimeret septa
  • Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
  • Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maksimal driftstemperatur på 400 °C (330 °C for 17 mm størrelse)
Specifications
Produkttype HT GC Septa
Diameter (metrisk) Udvendig 9,5 mm
Temperatur (metrisk) Maks 400 °C
Materiale BTO Silikone
Mængde 25/pakke