Få mere at vide
Trajan™ HT GC Septa
Artikelnummer. 12905731
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 12905731
Brand: Trajan™ 0418990
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HT GC septa er et blødnings- og temperaturoptimeret materiale
  • Udluftnings- og temperaturoptimeret septa
  • Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
  • Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maksimal driftstemperatur på 400 °C (330 °C for 17 mm størrelse)
Tekniske data
Type HT GC Septa
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Temperatur (metrisk) Maks 400 °C
Materiale BTO Silikone
Mængde 25/pakke