Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Artikelnummer. 15208623
Diameter (metrisk) Indvendig:
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 25
Artikelnummer. 15208623
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0418992
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udluftnings- og temperaturoptimeret materiale.
  • Udluftnings- og temperaturoptimeret septa
  • Pålidelig tætning mod bæregastryk i indløbet
  • Ingen blødning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maksimal driftstemperatur på 400 °C (330 °C for 17 mm størrelse)
Tekniske data
Type HT
Diameter (metrisk) Indvendig 12,5 mm
Mængde 24/Pk.