missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA HT Replacement Inner Parts

Artikelnummer. 10689021
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse:
32
45
Diameter (metrisk):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10689021

Brand: BOLA D64226

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C

Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.

Tekniske data

Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) 6 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Trådstørrelse 45
Farve White
Fleksibilitet Rigid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.