Få mere at vide
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™Hurtig PCR-produktoprydningsreagens med høj gennemstrømning
Beskrivelse
- Blanding af Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase til enzymatisk fjernelse af overskydende primere og dNTP'er efter en PCR-reaktion
- Et-rørs PCR-oprydning
- Forkortet 14-minutters protokol
- Flere emballageformater (hætteglas, 8-rørs strimler, 96-brønds plader) sikrer brugervenlighed og fleksibilitet i eksperimentelt design
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl− 20 °C. Stabil i en måned ved 4 °C |
| Antal reaktioner | 5.760 reaktioner, 12x 8-rørs strimler i en bakke |