Få mere at vide
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™Hurtig PCR-produktoprydningsreagens med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 15553687
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 recepter
23.040 reaktioner, 48x 8-rørs strimler i en bakke
480 reaktioner, 8-rørs strimmel
5.760 reaktioner, 12x 8-rørs strimler i en bakke
5000 recepter
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
23040 reaktioner
480 reaktioner
5000 reaktioner
5760 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
15553687 480 reaktioner, 8-rørs strimmel 480 reaktioner
15563687 5.760 reaktioner, 12x 8-rørs strimler i en bakke 5760 reaktioner
15583687 1000 recepter 1000 reaktioner
15503697 23.040 reaktioner, 48x 8-rørs strimler i en bakke 23040 reaktioner
15513697 5000 recepter 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15553687 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 785951EA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjerner overskydende primere og dNTP'er. Interfererer ikke med downstream-applikationer. Ideel til oprensning af PCR-produkter med høj gennemstrømning ved hjælp af væskehåndteringsplatforme og flerkanalspipetter.
  • Blanding af Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase til enzymatisk fjernelse af overskydende primere og dNTP'er efter en PCR-reaktion
  • Et-rørs PCR-oprydning
  • Forkortet 14-minutters protokol
  • Flere emballageformater (hætteglas, 8-rørs strimler, 96-brønds plader) sikrer brugervenlighed og fleksibilitet i eksperimentelt design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl− 20 °C. Stabil i en måned ved 4 °C
Antal reaktioner 480 reaktioner, 8-rørs strimmel