Få mere at vide
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
HT ExoSAP-IT Fast High-Throughput PCR Product Cleanup, with its shortened 14 minute protocol, is a highly stable, customized formulation of the original ExoSAP-IT reagent. It is ideal for high-throughput PCR product cleanup using liquid handling platforms and multi-channel pipettes. Multiple packaging formats (vials, 8-tube strips, 96-well plates) ensure ease of use and flexibility in experimental design.
- 14 minutters protokol er halvdelen af tiden for standardprotokoller
- Et-rørs PCR-oprydning - tilføj HT ExoSAP-IT Hurtig reagens direkte til PCR-produkt
- 100 % prøvegenvinding - intet tab af PCR-produkter uanset fragmentstørrelsen
- Stabil ved 4 °C i en måned
- Fjerner overskydende primere og dNTP'er - interfererer ikke med downstream-applikationssekventering, SNP-analyse, enkeltbaseforlængelse, fragmentanalyse
- Den er ideel til oprensning af PCR-produkter med høj gennemstrømning ved hjælp af væskehåndteringsplatforme og flerkanalspipetter
- Flere emballageformater (hætteglas, 8-rørs strimler, 96-brønds plader) sikrer brugervenlighed og fleksibilitet i eksperimentelt design
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Til brug med (applikation) | For high-throughput PCR product clean-up using liquid handling platforms and multi-channel pipettes |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produkttype | High-Throughput PCR-produktoprydning |
| Mængde | 1 stk. |
| Test tid | Hurtig |
| Form | Væske |