Få mere at vide
BTX™ HT 96-brønds elektroporationsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7250834
Størrelse (metrisk) Gap:
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15477310
Brand: BTX™ 450450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HT 96-brønds elektroporationsplade til brug med ECM 630 og ECM 830 Elektroporationssystemer.
  • 96-brønds elektroporationsplade til engangsbrug
  • 2 mm mellemrum
  • 100μ L
  • Belagt
  • 1 tallerken
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) Transfektion af pattedyrcelle, transformation af bakterier og gær, screening af siRNA og cDNA bibliotek
Til brug med (udstyr) ECM 630 HT , ECM 830 HT , Gemini X2 HT , 96-Well Electroporation Systems
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Forbrugsmateriale til elektroporering
Oversigt 96-brønds engangselektroporationsplade, 2 mm mellemrum, 100μ l, Belagt, 1 plade
Elektroporationskammeret 96-brønds elektroporationsplade
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) Gap 0,078 tommer.
Størrelse (metrisk) Gap 2 mm
Volumen (metrisk) 100μ L (fungerer)
Sterilitet Steril
Tilslutningstype Banan til pin tip
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge
High-throughput kompatibilitet Ja