Få mere at vide
BTX™ HT 96-brønds elektroporationsplade
Beskrivelse
- 96-brønds elektroporationsplade til engangsbrug
- 2 mm mellemrum
- 100μ L
- Belagt
- 1 tallerken
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | Transfektion af pattedyrcelle, transformation af bakterier og gær, screening af siRNA og cDNA bibliotek |
| Til brug med (udstyr) | ECM 630 HT , ECM 830 HT og Gemini X2 HT Elektroporationssystemer |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Forbrugsmateriale til elektroporering |
| Oversigt | 96-brønds engangselektroporationsplader, 4 mm mellemrum, 200μ l, 1 tallerken |
| Elektroporationskammeret | 96-brønds elektroporationsplade |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse (engelsk) Gap | 0,15 tommer. |
| Størrelse (metrisk) Gap | 4 mm |
| Vis mere |