Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °50 C til °300 C, Aluminiumslegering
Artikelnummer. 11734838
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11734838
Brand: Gestigkeit Harry™ HT32230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: rektangel, størrelse: 16,9 x 22,8 tommer.
Form: Rektangel; Størrelse: 16,9 x 22,8 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 16,9 x 22,8 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 300 °C
Vægt (engelsk) 57.3 lb.
Vægt (metrisk) 26 kg
Watt 4000 W
Form Rektangel
Spænding 230 V
Type Varmeplade