Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °130 C til °370 C, Aluminiumslegering
Artikelnummer. 10131111
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10131111
Brand: Gestigkeit Harry™ HT23
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: rektangel, størrelse: 13,8 x 19,7 tommer.
Form: Rektangel; Størrelse: 13,8 x 19,7 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 13,8 x 19,7 tommer.
Temperatur (metrisk) 130 °C til 370 °C
Vægt (engelsk) 41.9 lb.
Vægt (metrisk) 19 kg
Watt 2850 W
Elektriske krav 230 V, 2850 w
Form Rektangel
Spænding 230 V
Type Varmeplade