Få mere at vide
HT-2157, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493128
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493128 10 mg -
16449686 50 mg -
16435867 5 mg -
16434426 100 mg -
16420689 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100717
MedChemExpress HT-2157 (SNAP 37889) is a selective, high-affinity, competitive antagonists of galanin-3 receptor (Gal3).
HT-2157 (SNAP 37889) is a selective, high-affinity, competitive antagonists of galanin-3 receptor (Gal3).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HT-2157
Fysisk form Solid
CAS 303149-14-6
Farve Orange
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H13F3N2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SNAP 37889
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (79.16 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)/C1=N/C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 366.34
Formel vægt 366.34
Procent renhed 98.0%