Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °30 C til °110 C, Aluminiumslegering
Beskrivelse
Form: Rektangel; Størrelse: 13,8 x 19,7 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Størrelse | 13,8 x 19,7 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 30 °C til 110 °C |
| Vægt (engelsk) | 41.9 lb. |
| Vægt (metrisk) | 19 kg |
| Watt | 1800 W |
| Elektriske krav | 230 V, 1800 w |
| Form | Rektangel |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |